Learn More
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysine Hydrochloride
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Beskrivning
- Poly-L-Lysin ist ein unspezifischer Anhaftungsfaktor für Zellen, der zur Förderung der Zelladhäsion auf festen Substraten nützlich ist.
- Poly-L-Lysin verstärkt die elektrostatische Interaktion zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche.
- Bei Adsorption an die Kulturoberfläche erhöht Poly-L-Lysin die Anzahl der positiv geladenen Stellen, die für die Zellbindung verfügbar sind.
- Polymere von D- und L-Lysin werden zur Beschichtung fester Oberflächen verwendet.
- Poly-L-Lysin wurde zur Verbesserung der Proteinbeschichtung von ELISA-Platten nachgewiesen.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 26124-78-7 |
| Farbe | Weißlich |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellulärer Anhaftungsfaktor in Kulturanwendungen |
| Molekulargewicht | > 20.000 g/mol |
| Menge | 500 mg |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering