Learn More
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 400, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10634892
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 400, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10634892
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10634892
Marke: Thermo Scientific Acros 192230010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol)
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt >200.0°C
Schmelzpunkt 4.0°C to 8.0°C
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Dichte 1.1275g/mL
Merck Index 15, 7688
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Menge 1 L
Formelmasse 400
Flammpunkt 235°C
Hydroxylzahl 267 to 295mg KOH/g
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4650 to 1.4680
Relative Dichte 1.1275
Viskosität 110-125 mPa.s (20°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog Number192230010,192230051
ChargennummerA0454710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number192230010,192230051
ChargennummerA0450337 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number192230010,192230051
ChargennummerA0392628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number192230010,192230051
ChargennummerA0401858 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number192230010,192230051
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 400, Thermo Scientific Chemicals >