Learn More
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 200, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10654702 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10654702
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol)
Physikalische Form Flüssig
Schmelzpunkt -65.0°C
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Dichte 1.1250g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Menge 1 L
Formelmasse 200
Flammpunkt 171°C
Hydroxylzahl 534 to 591mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4580 to 1.4610
Relative Dichte 1.125
Viskosität 60-70 mPa.s (20°C)
Wasser 0.5% max. (K.F.)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.