Learn More
Poly(Acrylsäure), 63 wt.%-Lösung in Wasser; Molekulargewicht ca. 2,000, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Poly(acrylic acid) |
Namenshinweis | 63 wt. % Aqueous Solution |
Physikalische Form | Flüssig |
Siedepunkt | 100.0°C |
Strukturformel | [-CH2CH(CO2H)-]n |
Dichte | 1.2300g/mL |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dioxane |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | Prop-2-Erucasäure |
Reinheit (%) | 60.0 to 65.0% (solids) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Poly(acrylic acid), 63 wt% aqueous solution