Learn More
Invitrogen™ Poly(A) Tail-Length Assay Kit
Neu konfiguriertes Kit für mehr Effizienz.
Marke:  Invitrogen™ 764551KT
513.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16884640
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Poly adenylation of eukaryotic mRNAs plays a critical role in RNA metabolism, including stability, enhanced translation, nuclear export, and miRNA mediated gene regulation. The Poly(A) Tail-Length Assay Kit allows you to quickly measure the poly(A) tails of multiple mRNAs in only three hours. This kit utilizes a novel G/I extension technique that preserves the 3' end of RNAs and ensures accurate measurement of poly(A) tail-length. And all reaction components have been optimized so you get quality data quickly.
  • Genaue Messung der Poly(A)-Schwanzlänge im Vergleich zu anderen Assays (z. B. Northern Blotting)\
  • Ein Kit enthält optimierte Reagenzien für 5 G/I-Tailing, 20 RT- und 80 PCR-Reaktionen
  • Die Polyadenylierung eukaryotischer mRNA spielt eine entscheidende Rolle im RNA-Stoffwechsel, einschließlich Stabilität, verbesserter Translation, Nukleus-Export und miRNA-vermittelter Genregulation.
  • Ermöglicht die schnelle Messung der Poly(A)-Schwänze mehrerer mRNA in nur drei Stunden.
  • Dieses Kit verwendet ein neuartiges G/I-Erweiterungsverfahren, das das 3'-Ende der RNAs bewahrt und eine genaue Messung der Länge von Poly(A)-Schwänzen gewährleistet. Dieses Kit nutzt ein neuartiges G/I-Erweiterungsverfahren, das das 3'-Ende der RNAs bewahrt und eine genaue Messung der Länge von Poly(A)-Schwänzen gewährleistet.
  • Das Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien für 5 G/I-Tailing, 20 Reverse-Transkription- und 80 PCR-Reaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sufficient reagents for 5 G/I tailing, 20 reverse transcription, and 80 PCR reactions.
HeLa Total RNA and Control Human Actin PCR Forward Primer to verify components and protocol.
Store reagents at -15°C to -30°C in a non-frost-free freezer.
Store HeLa Total RNA at -80°C.
Poly(A)-RNA-Polymerase
100 ng bis 2 μg der gesamten eukaryotischen RNA
1.25 U/μL
Dry Ice
Längenerkennung des Poly(A)-Schwanzes
1 kit