Learn More
Invitrogen™ Poly(A) Tail-Length Assay Kit
Artikelnummer. 15774678
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15774678
Marke: Invitrogen™ 764551KT
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Neu konfiguriertes Kit für mehr Effizienz.
Poly adenylation of eukaryotic mRNAs plays a critical role in RNA metabolism, including stability, enhanced translation, nuclear export, and miRNA mediated gene regulation. The Poly(A) Tail-Length Assay Kit allows you to quickly measure the poly(A) tails of multiple mRNAs in only three hours. This kit utilizes a novel G/I extension technique that preserves the 3' end of RNAs and ensures accurate measurement of poly(A) tail-length. And all reaction components have been optimized so you get quality data quickly.
  • Genaue Messung der Poly(A)-Schwanzlänge im Vergleich zu anderen Assays (z. B. Northern Blotting)\
  • Ein Kit enthält optimierte Reagenzien für 5 G/I-Tailing, 20 RT- und 80 PCR-Reaktionen
  • Die Polyadenylierung eukaryotischer mRNA spielt eine entscheidende Rolle im RNA-Stoffwechsel, einschließlich Stabilität, verbesserter Translation, Nukleus-Export und miRNA-vermittelter Genregulation.
  • Ermöglicht die schnelle Messung der Poly(A)-Schwänze mehrerer mRNA in nur drei Stunden.
  • Dieses Kit verwendet ein neuartiges G/I-Erweiterungsverfahren, das das 3'-Ende der RNAs bewahrt und eine genaue Messung der Länge von Poly(A)-Schwänzen gewährleistet. Dieses Kit nutzt ein neuartiges G/I-Erweiterungsverfahren, das das 3'-Ende der RNAs bewahrt und eine genaue Messung der Länge von Poly(A)-Schwänzen gewährleistet.
  • Das Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien für 5 G/I-Tailing, 20 Reverse-Transkription- und 80 PCR-Reaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Sufficient reagents for 5 G/I tailing, 20 reverse transcription, and 80 PCR reactions.
HeLa Total RNA and Control Human Actin PCR Forward Primer to verify components and protocol.
Store reagents at -15°C to -30°C in a non-frost-free freezer.
Store HeLa Total RNA at -80°C.
Versandbedingung Dry Ice
Polymerase Poly(A)-RNA-Polymerase
Zur Verwendung mit (Anwendung) Längenerkennung des Poly(A)-Schwanzes
Ausgangsmaterial 100 ng bis 2 μg der gesamten eukaryotischen RNA
Menge 1 Kit
Konzentration 1.25 U/μL