Learn More
Thermo Scientific™ Poly(A) Polymerase, Yeast
Katalysiert die Zugabe von Adenosinresten zum 3'-Ende der RNA. Kann verwendet werden, um im ersten Schritt des Klonierens Poly(A)-Schwänze zur RNA hinzuzufügen.
Marke:  Thermo Scientific™ 74225Z25KU
278.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15960123
  • 366.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Reaktion sind Mn2+ oder Mg2+, ATP als Substrat und RNA, die 3'-Hydroxyltermini als Primer enthält, erforderlich.
  • Die Substitution von Cordycepin-5'-triphosphat (3'-dATP) für ATP führt zusätzlich zu einem einzelnen 3'-dA-Rest an den Enden der RNA, ein nützliches Verfahren zur Markierung der RNA am 3'-Ende.
  • In Vergleichsstudien funktioniert Hefe-Poly(A)-Polymerase effizienter als E. coli-Poly(A)-Polymerase für die RNA-Oligonukleotid-Markierung und Poly(A)-Tailing.
  • Die Poly(A)-Polymerase wird gegenüber der T4-RNA-Ligase für die 3'-Endmarkierung von langen RNA-Molekülen empfohlen.
  • Ribonuklease-frei
  • 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 50 mM KCl, 0,5 mM DTT, 50 % Glycerin.
  • Eine Einheit entspricht 15 pmol/min AMP, integriert in (riboA)15 bei 37 °C.
  • 600 Units/μl
  • 3'-Endmarkierung eines Ribonukleotids mit Cordycepin-5'-triphosphat.
  • Zugabe von Poly(A)-Endstücken zu RNA.; 2.Markierung der 3'-Enden der RNA.
  • E. coli-Stamm, der einen überproduzierenden Klon der Hefe-Poly(A)-Polymerase enthält.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Auf Trockeneis geliefert. Bei -20 °C lagern.
Poly(A)-RNA-Polymerase
25 KU