Learn More
SCAT Politainer (klappbarer Abfallbehälter)
10.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10 L
20 L
Verschlussgröße:
GL38
S60/61
Abmessungen (L x B x H):
178 x 178 x 178 mm
228 x 228 x 228 mm
285 x 285 x 285 mm
Beschreibung
Die Lagerung im ungefüllten Zustand ist auf sehr kleinem Raum möglich, und nach dem Befüllen ist eine sichere Lagerung oder ein sicherer Transport gewährleistet.
- Aus LDPE und EVA-Copolymer für optimalen Schutz vor flüchtigen Lösungsmitteln
- Erhältlich mit den häufig verwendeten Gewinden GL38 und S60/61 und mit Volumina von 5, 10 und 20 l.
Die SCAT Politainer sind ideal für sichere Lagerung, auch auf begrenztem Raum
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
Kapazität (metrisch) | 5 L |
Verschlussgröße | GL38 |
Farbe | Transluzentes Weiß |
Beschreibung | Politainer 5 l, GL38, PE_LD/EVA Copolymer, faltbar, Abmessungen (B x H x T): 178 x 178 x 178 mm |
Abmessungen (L x B x H) | 178 x 178 x 178 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abfallentsorgungssystem |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pappe |
Enthält | UN-Y-Zulassung in Kombination mit Box |
Material | LDPE |