Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Nachfülltank für Flüssigstickstoff aus Edelstahl
Artikelnummer. p-7185213 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 L
50 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16639561
Marke: Cole-Parmer™ 4426068
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Cole-Parmer™ PolarSafe™ Flüssigstickstoffnachfülltank aus Edelstahl mit selbstdruckbeaufschlagtem Flüssigstickstoff sorgt für eine sichere und einfache LN2-Entladung
  • Die langlebige, geschweißte Edelstahlkonstruktion gewährleistet eine anhaltend gute Leistung und reduziert den Verdunstungsverlust
  • Die einzigartige Konstruktion nutzt den Druck von LN2, um LN2 in andere Behälter abzuleiten
  • Verwendung als selbstdruckbeaufschlagtes LN2-Reservierungssystem für kryogene Tiefkühlgeräte
  • 5 Jahre Garantie auf Vakuum
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 L
Tiefe (angloamerikanisch) 23 in.
Tiefe (metrisch) 58,42 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 17,9 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 23 in.
Innendurchmesser (metrisch) 45,466 cm
Außendurchmesser (metrisch) 58,42 cm
Material Edelstahl