Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar and Traceable™ Temperature Data Logger Bundles
Artikelnummer. p-7203078 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 L
30 L
35 L
47 L
95 L
115 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16652874
Marke: Cole-Parmer™ 4426076
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Confidently store and monitor temperature-sensitive samples
  • Verbessern Sie den Probenschutz, indem Sie bestimmte Temperaturbereiche über ausgedehnte Zeiträume beibehalten
  • Aufrechterhaltung der Probenintegrität mit Traceable™ Temperaturüberwachung
  • Der Datenlogger wird mit einem 2-jährigen NIST-rückführbaren Kalibrierzertifikat geliefert
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 L
Tiefe (angloamerikanisch) 14,88 in.
Tiefe (metrisch) 37,78 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 10,2 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3 cm
Außendurchmesser (metrisch) 25,91 cm
Material Aluminium