Learn More
Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 500 LT Umwälzkühler für Kühl- und Heizbäder
Die Polar Serie Accel 500 LT Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben bieten 500 Watt Kühlleistung bei einem Arbeitstemperaturbereich von -25 bis +80 °C.
Marke: Thermo Scientific™ 223432100
4659.98 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 500 LT Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben bieten 500 Watt Kühlleistung bei einem Arbeitstemperaturbereich von -25 °C bis +80 °C. Dynamisch, zuverlässig und effizient: Diese leistungsstarken und kompakten Kühler ermöglichen die Kühlung über den gesamten Temperaturbereich und somit ein schnelles Aufheizen und Abkühlen Ihrer Anwendung. Wahlweise mit einer Druck- oder Druck-/Saugpumpe sowie USB-Anschluss erhältlich: die perfekte Lösung für Ihr Labor.
Basierend auf dem Feedback unserer Kunden entwickelt, ermöglichen diese anwenderfreundlichen Umwälzkühler die Kühlung über den gesamten Temperaturbereich und somit ein schnelles Aufheizen und Abkühlen Ihrer Anwendung. Zur Gewährleistung der Bedienfreundlichkeit lassen sich alle Wartungsarbeiten, sei es im Betrieb oder präventiv, über das Frontbedienfeld erledigen.
- Intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle mit digitaler Steuerung und Anzeige
- Kleiner innerer Behälter und umfangreiche Kühlleistungen sorgen für kurze Kühl- und Aufheizzeiten
- Pumpenoptionen für erhöhten Druck und Durchfluss für anspruchsvolle Anwendungen verfügbar
- Systemsteuerung ermöglicht einfache Bedienung sowie einfachen Füll- und Entleerungsvorgang
- Durch den leichten Zugriff über die Frontplatte muss die Maschine zum Befüllen bzw. Entleeren nicht umpositioniert werden
- Luftgekühltes System ermöglicht die Anordnung mehrerer Geräte nebeneinander
- Extrem leiser Betrieb – weniger als 58 dBA
- Optionaler USB-Anschluss für serielle Kommunikation
Bestellinformationen:
Temperaturfernregelung und -kommunikation sind bei ausgewählten Modellen verfügbar. Mehr Informationen unter +1 800-258-0830.
Spezifikation
0,74 gal. | |
UL-zugelassen, CE-Kennzeichen, CSA, WEEE, RoHS | |
Luftgekühlt | |
21 l/min | |
-25 ° bis +80 ° C | |
11.7 psi | |
±0,1 °C | |
23.2cm | |
62cm | |
48.7cm | |
30kg | |
220 V |
2,8 L | |
Digital | |
500 W | |
Druckpumpe | |
2 kW | |
500 LT | |
9,1 in. | |
In 24,8 . | |
19,2 in. | |
66 £ | |
220 V, 50 Hz | |
50Hz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller