Learn More
Schneider Gerd™ Spitze Pinzette
Description
- Spitze Pinzette
- Ideal zum Sezieren und für und allgemeine Laboranwendungen
Specifications
Specifications
| Bauweise/Design | Federstahl |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Produkttyp | Spitze Pinzette |
| Ausführung | — |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor |