Learn More
Thermo Scientific™ Filtereinsätze für Laborwassersysteme
Schützen Sie Ihre Laborwassersysteme mit Vorfiltern vor ungelösten Substanzen im Wasser. Nutzen Sie Filter zur End- und Sterilfiltration.
Marke: Thermo Scientific™ 50155509
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Laborwassersysteme mit Vorfiltern vor ungelösten Substanzen im Wasser. Nutzen Sie Filter zur End- und Sterilfiltration. Thermo Scientific™ Point of Use Filtereinsätze enthalten 10 und 20 Zoll-Vorfilter, Endfilter und sterile Filter für Point of Use Systeme.
- Schützen Sie Anlagen und Systeme vor ungelösten Substanzen im Wasser
- Schützen Sie Systeme vor ungelösten Substanzen im Wasser
- Verwendung üblicherweise für die Endfiltration
- Für die Endfiltration und Bereitstellung von Wasser ohne organische Substanzen
Spezifikation
20 in. | |
Vorfiltergehäuse, 20 in. (06.5320, 06.5321, 06.5322) | |
3200 l/h (bei D p = 0,2 bar) |
Vorfilter 5 µm (20 in.) | |
Vorfiltereinsatz | |
5 μm |