Learn More
Thermo Scientific™ POCO Elektronenstrahl-Tiegel, 99.995 %
167.00 € - 246.00 €
Spezifikation
Beschreibung Winkel:15 Grad
Material POCO
Product Type Specs POCO Tiegel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15483665
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
038678.KT
AD oben: 56,18mm 35,56mm 47.6mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15403675
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
038681.KT
AD oben: 50,80mm 26,97mm 30.2mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15433675
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
038684.KT
AD oben: 50,80mm 26,97mm 16.9mL
167.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15413855
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
041866.KT
AD oben: 56,18mm 35,56mm 28.6mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15463885
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
043198.KT
AD oben: 28,58mm 13,20mm 3.7mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Winkel:15 Grad
POCO
POCO Tiegel