Learn More
Fisherbrand™ Pneumatisches Basis-Bördelwerkzeug
Verringert die Belastung der Hand im Vergleich zum manuellen Bördelwerkzeug.
Marke:  Fisherbrand™ 00 00 0089
2346.50 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11898941
  • 2540.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Inkl. zweistufigem Gasdruckregler
  • Sicherheitsventil und verdrillter Nylonschlauch (PA)
  • Pneumatik
  • Stahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einhändiges, sicheres und reproduzierbares Bördeln/Entcrimpen
8, 11, 13 und 20 mm-Fläschchen
Pneumatische Hand-Crimpzange, Druckregler, Sicherheitsventil, gedrehter Nylonschlauch