Learn More
Motic™ Mikroskop der PM-Serie
Das petrografische Mikroskop kann als Standard-Lichtfeldmikroskop oder als Polarisationsmikroskop verwendet werden. Das Motic™ Mikroskop der PM-Serie eignet sich besonders für Untersuchungen in der Geologie und Mineralogie.
Marke: Motic™ 1100102200632
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die PM-Serie enthält verschiedene Modelle mit dem ein-/ausschwenkbaren Analysator und Polarisator in der monokularen, binokularen und trinokularen Version oder mit λ-Viertel-Plättchen, vollem λ-Plättchen, Bertrand-Linse und einem koaxialen Fokussierungssystem.
- Achromatische Objektive DIN EA 4X, 10X und 40X.
- Analysator und Polarisator.
- Basis- und erweiterte Version erhältlich.
Spezifikation
Fokussierbar 1.25 N.A. Abbe-Kondensator mit Irisblende und Filterhalter. | |
Weitfeld WF10X/18 mm (eines mit einfachem Fadenkreuz). | |
Halogen mit Intensitätskontrolle 12 V / 20 W | |
PM-1805 | |
Petrographisches, polarisierendes Mikroskop | |
Umgekehrt montierter, vierfach drehbarer Objektivrevolver mit positiven Klick-Stopps für präzise Vergrößerungsänderungen. |
Trennen Sie die Grob- und Feinfokussierausrichtung mit dem oberen Anschlag, um Schäden an Objektträgern und Objektiven zu vermeiden, und richten Sie die Spannung so aus, dass eine Phasenverschiebung verhindert wird. | |
Monokular, 45° geneigt, 360° drehbar. | |
4X, 10X, 40XS | |
EA Achromatisch, parfokal und parzentrisch | |
Einschwenkbarer Analysator und Polarisator. Objekttisch: 130 mm Durchmesser, 360° drehbar um 1° mit Tischklemmen. | |
220/240 V (CE) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Mikroskop der PM-Serie > Monokularer Kopf
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur