Learn More
Emma Safety Footwear Pluvius Sicherheitsschuhe
Geschützt mit Sympatex™, einem der am härtesten beanspruchbaren, flüssigsten Abstoßungsmaterialien, einschließlich korrosiver Chemikalien. Bietet hervorragenden Halt bei jedem Wetter und hohen Tragekomfort.
Marke:  Emma Safety Footwear MM93786849
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15979091
  • 261.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 19-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Vollnarbenleder/Sympatex™ Konstruktion
  • Chemikalienbeständig/flüssigkeitsabweisend
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Schwarz, Grau
Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™
49
Chemikalien
Schnüre
Pluvius
Leder
Stahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Pluvius Sicherheitsschuhe > Größe: 49