Learn More
Emma Safety Footwear Pluvius Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
41
42
43
44
46
49
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Vollnarbenleder/Sympatex™ Konstruktion
- Chemikalienbeständig/flüssigkeitsabweisend
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Bauweise/Design | Pluvius |
| Auskleidungsmaterial | Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™ |
| Material | Leder |
| Größe | 43 |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Beständig gegen | Chemikalien |