Learn More
Plum™ Plutect Doppel-Hautcreme
Hautpflegecreme für die Verwendung vor und während der Arbeit mit wechselnden Arbeitsprozessen mit Substanzen auf Wasserbasis und anderen Substanzen. Kann auch als Feuchtigkeitscreme für die Haut nach der Arbeit aufgetragen werden.
87.45 € - 289.38 €
Spezifikation
Produkttyp Hautpflegecreme
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15731137
Unterlagen ansehen
Plum™
P2541
Rörchen
87.45 €
18 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15721137
Unterlagen ansehen
Plum™
P2503
Bag-in-Box
289.38 €
8 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Wirksamer Schutz im Verhältnis zu wasserbasierten und anderen Stoffen
  • Parfüm-, Farb- und Parabenfrei
  • Beständig gegen 20 der 20 Substanzen des Suskind-Tests/Gewinner des BUS-Tests 2007
  • Schnell absorbiert, erleichtert die Hautreinigung
  • Vaseline und Zinkoxid bieten Hautschutz und reduzieren Hautreizungen
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Hautpflegecreme