Learn More
Cytiva PlusOne Reagenzien
Qualitativ hochwertige Reagenzien für die Elektrophorese. Cytiva Life Sciences™ PlusOne-Reagenzien sind ein umweltfreundliches Lösungsmittel mit geringer Toxizität für eine qualitativ hochwertige Elektrophorese.
63.93 € - 360.00 €
Spezifikation
CAS 2530-85-0
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
11515005
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
17-1319-01
500 g Fest
106.19 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11585005
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-1330-01
25 ml Flüssig Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10380315
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
17-1332-01
500 ml Flüssig
360.00 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Harnstoff
  • Bietet höchste Auflösung und die saubersten Ergebnisse für IEF, die unter Denaturierungsbedingungen durchgeführt werden
  • Harnstoff löst und entfaltet die meisten Proteine zu deren vollkommen zufälligen Gestaltung, wobei alle ionisierbaren Gruppen der Lösung ausgesetzt sind
  • 8M Harnstoff in der 2-D-Probenlösung enthalten
Repel-Silane ES
Gering toxisches und umweltfreundliches Lösungsmittel
  • Verhindert das Anhaften von Polyacrylamidgelen, Agarose-Gelen und Nukleinsäuren an Glasoberflächen
  • Bind-Silane
    • Wird für die kovalente Befestigung von Polyacrylamidgelen an einer Glasoberfläche verwendet
    • Haftet beim Färben und Trocknen gut am Glas
    Harnstoff:
    • Molekulargewicht: 60.06
    • Aggregatzustand: Fest
    • Farbe: Weiß
    • 500 g-Packung
    Repel-Silane ES
    • Molekulargewicht: 129.06
    • Aggregatzustand: Flüssig
    • Farbe: Farblos
    • 500 ml-Packung
    Bind-Silane
    • Molekulargewicht: 248.4
    • Aggregatzustand: Flüssig
    • Farbe: Blass
    • 25 ml-Packung
    IEF, PAGE und Sequenzierung
    Zertifizierungen
    Geeignet für DIGE
    Spezifikation
    Spezifikation
    2530-85-0
    Videos
    Sicherheit und Handhabung
    Sicherheit und Handhabung
    missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate