Learn More
Molecular Probes™ Pluronic™ F-127, geringe UV-Absorption
Pluronic™ F-127, geringe UV-Absorption
Marke:  Molecular Probes™ P6867
47.31 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11529316
  • 62.25 € / 2 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Pluronic F-127 ist ein nichtionisches Tensid-Polyol (Molekulargewicht ca. 12.500 Dalton), das die Löslichkeit wasserunlöslicher Farbstoffe und anderer Materialien in physiologischen Medien erleichtert.1 Pluronic F-127 wird häufig zum Dispergieren der Acetoxymethyl (AM)-Ester unserer Ionenindikatoren und für unsere Zellen-Markierungssubstanz-Farbstoffe wie CFDA-SE verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
2 g