Learn More
Buerkle™ Einsteck-Siphon
Entsorgen Sie den Probenehmer, anstatt einen komplizierten Reinigungsvorgang durchzuführen. Buerkle™ Einweg-Tauchsiphonen bestehen aus transparentem Polyethylen, das der Adhäsion standhält und die Probenretention minimiert.
14.25 € - 40.35 €
Spezifikation
Produkttyp | Stechheber |
---|---|
Material | HDPE |
Einwegprodukt | Ja |
Farbe | Durchscheinend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10780763
|
Buerkle™
5387-0050 |
75 mL |
14.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10530372
|
Buerkle™
5387-0075 |
175 mL |
26.05 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10520372
|
Buerkle™
5387-0100 |
275 mL |
40.35 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Nach der Probenahme stark haftender Flüssigkeiten kann es kostengünstiger sein, den Probenehmer zu entsorgen, als einen komplizierten Reinigungsvorgang durchzuführen.- Hergestellt aus durchsichtigem Polyethylen, das der Adhäsion des Probenmaterials standhält und so Probenretention auf dem Kolbensiphon minimiert.
- Der Inhalt ist gut sichtbar.
Spezifikation
Stechheber | |
Ja | |
Geeignet für Lebensmittel |
HDPE | |
Durchscheinend |