Learn More
Thermo Scientific™ Kolben-in-Kanüle-Autosamplerspritzen für Thermo Scientific™ Geräte
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
31 G
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Kolben-in-Kanüle-Autosamplerspritzen für Thermo Scientific Geräte erzielen Sie genaue und reproduzierbare Ergebnisse in einer Vielzahl von Volumina.
- Manuelle Spritzen in Industriestandardgröße
- Weißer Skalenhintergrund zum einfachen Ablesen
- Lösungsmittelbeständige Markierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Volumen 0,5 ul; 26 Gauge; Länge 80 mm |
| Kanülen-Gauge | 26 G |
| Produkttyp | GC-Autosamplerspritze, Kolben-in-Nadel |
| Einwegprodukt | Nein |
| Volumen (metrisch) | 0,5 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 80 mm |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TriPlus Autosampler |