Få mere at vide
Mettler Toledo™ Plug-and-Play-Kombinationselektroden für die metallische Titration
Artikelnummer. 15159425 Shop alle Mettler Toledo produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Zur Verwendung mit (Geräte):
Redox-/Fällungstitration
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15159425
Brand: Mettler Toledo™ 51109530
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Plug-and-Play-Sensor mit integriertem Sensorchip für sichere Handhabung. Die Mettler Toledo kombinierten Plug-and-Play-Titrationselektroden aus Metall enthalten eine Keramikfritte für Redox-/Fällungstitrationen bei Änderung des pH-Werts.
  • Mit Sensorelement aus reinem Metall
  • ARGENTHAL Referenzsystem vorhanden
  • Nachfüllbarer Referenzelektrolyt (3mol/l KCl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Anschlusstypen S12, S7
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.47 Zoll
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Typ Elektrode
Internes Bezugssystem ARGENTHAL™
Diaphragma Keramikfritte
Länge (angloamerikanisch) 5,8 in.
Länge (metrisch) 149.5 mm
Referenzelektrolyt 3 mol/l KCl
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 °F bis 176 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Redox-/Fällungstitration
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.