missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Steckrohrverlängerung für UF55plus, gerade

Artikelnummer. 17529475 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
Außendurchmesser Innendurchmesser 60,3 mm 57 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17529475

Marke: Memmert™ UF55plusB29718

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.

  • Zubehör
  • Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Gerade

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) UF55plus Ofen
Typ Steck-Schlauchverlängerung
Durchmesser (metrisch) Außendurchmesser Innendurchmesser 60,3 mm 57 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt