Learn More
SI Analytics™ Stecker-Kabel-Kombination
Robuste, zuverlässige, gebrauchsfertige Stecker-Kabel-Kombination mit Koaxial-Elektrodenbuchse für pH- und Redox-Elektroden mit Steckkopf.
Marke:  SI Analytics™ 285129841
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10652832
  • 270.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stecker-Kabel-Kombination, Typ: L 1 BNC 1 m Koaxialkabel, BNC-Gerätestecker
  • Koaxiale Elektrodenfassung für pH- und Redox-Elektroden Plug-in-Kopf 
  • Optional mit DIN-Stecker (deutsch), BNC-Stecker oder Metrohm-Stecker (international), Kabellänge 1 m
  • Weitere Kabelkombinationen auf Anfrage
  • Typ: L1 BNC
  • Verbindung: Plug-in-Verbindungsstück - BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Koaxialer Elektrodenstecker
Stecker-Kabel-Kombination
VP 6-polige Elektrodenbuchse, 5 m Kabel KA 19 (1 Koaxialkabel u. 3 Kabel) bis 130 °C, freies Ende
5 m