missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PLS3 Polyclonal Antibody

PLS3 Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA567403
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PLS3 Polyclonal Antibody for ICC/IF
Spezifikation
| PLS3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PLS3 | |
| AI115446; AL024105; BMND18; LOW QUALITY PROTEIN: plastin-3; MGC128570 protein; plastin 3; plastin 3 (T isoform); plastin 3 (T-isoform); plastin 3, T; plastin-3; PLS3; T fimbrin; T plastin; T-fimbrin; T-plastin | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 5358 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| P13797 | |
| PLS3 | |
| Recombinant Human PLS3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-108067). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur