Learn More
Mutexil™ Plissierte Schutzhauben
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Beschreibung
- Polypropylen
- Einwegprodukt
- Bouffant-Stil
- Vergrößert
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Peaked Bouffant Cap |
Größe | 24 in. |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Single-use |
Menge | 1000/Pckg. |
Durchmesser (metrisch) | 61 cm |