Learn More
VEE GEE Plato Hydrometer with Thermometer
The Plato Hydrometer with Thermometer is calibrated to show the concentration of extract as a percentage by weight in brewery wort.
Marke:  VEE GEE 6614TS-5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17876573
  • 67.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Calibration for use at 20°C/68°F
  • Thermometer filled with SafetyBLUE liquid
Spezifikation
Spezifikation
Plato Hydrometer
36 cm
Glas
0°C to 50°C
0.1°
0 to 8.5° Plato
32°F to 122°F
20°C (68°F)