Learn More
Platindraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11331518
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
250 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
250 Zentimeter
50 Zentimeter
Artikelnummer. 11331518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010957.BW
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia, Premion™
Dichte ≈4.21g/m
Menge 50 cm
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.997%