Learn More
Platindraht, 0,3 mm Durchmesser, 99,9 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354658
Platindraht, 0,3 mm Durchmesser, 99,9 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354658
25 cm
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
Artikelnummer. 11354658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043014.BU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Form:ca. 1,5 g/m, 0,477 g/ft.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Aussehen Silvery white wire
Dichte 21.45g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 25 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.3 mm (0.012 Zoll) Durchmesser
Name des Produkts
Platindraht, 0,3 mm Durchmesser, 99,9 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals >