Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II DNA Polymerase
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II DNA-Polymerase ist eine Proofreading-DNA-Polymerase, die überlegene Genauigkeit mit einem innovativen Puffer kombiniert, um durch ein universelles Primer-Annealing für optimale Erfolgsraten in der PCR zu sorgen.
Marke: Invitrogen™ 12361050
765.37 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Invitrogen Platinum SuperFi II DNA Polymerase is a proofreading DNA polymerase that combines superior fidelity with an innovative buffer, enabling universal primer annealing for the highest success in PCR. Due to the unique composition of the SuperFi II PCR buffer, the annealing temperature is 60°C for most primer pairs designed following the general design rules.
- Außergewöhnliche >300X Taq-Genauigkeit
- Universelles Primer-Glühen bei 60 °C.
- Überlegene Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute
- Robuste Amplifikation von schwer zu amplifizierenden Zielen (z. B. solche mit suboptimaler Reinheit oder mit einem GC-Gehalt von ˃ 65 %, lange PCR-Anforderung)
- Platinum SuperFi DNA-Polymerase ist ein speziell entwickeltes Enzym mit hoher Prozessivität und erhöhter Resistenz gegen PCR-Inhibitoren. Sie ermöglicht auch schnelle Protokolle und Amplifikation langer Zielsegmente (bis zu 20 kb). Die Platinum Heißstart-Technologie basiert auf firmeneigenen Antikörpern, die die Enzymaktivität bis zum ersten PCR-Denaturierungsschritt hemmen und unspezifische Amplifikation und Primer-Abbau verhindern. Diese Technologie ermöglicht auch den Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur und sorgt für eine höhere Empfindlichkeit und Ausbeute.
- Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung des SuperFi II PCR-Puffers beträgt die Glühtemperatur für die meisten Primer-Paare, die gemäß den allgemeinen Konstruktionsregeln konstruiert wurden, 60 °C. Isostabilisierende Moleküle im Puffer erhöhen die Duplexstabilität des Primer-Templates während des Glühschritts und tragen zu einer verbesserten Spezifität bei, ohne dass die Glühtemperatur für jedes Primer-Paar optimiert werden muss. Mit der Platinum SuperFi II DNA-Polymerase können verschiedene PCR-Assays mit demselben Protokoll mit einer universellen Primer-Glühtemperatur und einem Erweiterungsschritt, der für das längste zu amplifizierenden Fragment ausgewählt wurde, zusammengertaktet werden.
- Anwendungen von Platinum SuperFi II DNA-Polymerase:
- PCR mit hoher Wiedergabetreue
- Klonierung und Subklonierung
- Vor Ort gesteuerte Mutagenese
- Amplifikation GC-reicher Templates
- Template-Generierung für die Sequenzierung
- PCR mit hohem Durchsatz
- Amplifikation von Proben mit suboptimaler Reinheit
- Lange PCR
- Schnelle PCR
Spezifikation
• 0,5 ml Platinum SuperFi II-DNA-Polymerase • 6 x 1,25 ml SuperFi II-Puffer (5X) Ausreichend für 500 50-μl-Reaktionen |
|
Platinum SuperFi II DNA-Polymerase | |
500 Reaktionen | |
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue | |
Integrierter Heißstart | |
Stumpf | |
20 kb oder weniger |
Hoch | |
Schnell | |
Trockeneis | |
>300 X | |
500 Reaktionen | |
Eigenständig |