Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase
Artikelnummer. 15545033
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
5 x 500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15545033
Marke: Invitrogen™ 12351250
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Amplifikation selbst von schwierigen und GC-reichen Amplikonen mit überragender Genauigkeit (>100X Taq) und minimalen Optimierungsschritten
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA-Polymerase ist eine Proofreading-DNA-Polymerase, die überlegene Genauigkeit mit der bewährten PlatinumTM Heißstart-Technologie für den höchsten Erfolg in der PCR kombiniert. Mit > 100X Taq-Genauigkeit eignet sich die Platinum SuperFi DNA-Polymerase ideal für Klonierungen, Mutagenese und andere Anwendungen, die von höchster Sequenzgenauigkeit profitieren.
  • Fehlerfreie PCR-Produkte aufgrund außergewöhnlicher > 100X Taq-Genauigkeit
  • Hohe Spezifität und höhere Ausbeute mit Platinum Heißstart-Technologie
  • Robuste Amplifikation von schwer zu amplifizierenden Zielmolekülen, einschließlich solcher mit suboptimaler Reinheit oder mit einem GC-Gehalt ˃ 65 %
  • Praktischer Arbeitsablauf mit Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 5 Kartons mit Platinum SuperFi DNA-Polymerase, jeweils mit:
• 250 μl Platinum SuperFi DNA-Polymerase (2 E/μl)
• 6x 1,25 ml SuperFi-Puffer (5x)
• 4x 1,25 ml SuperFi GC-Enhancer (5x)
Lagerung bei -5 bis -30 °C.
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase Platinum SuperFi DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Menge 5 x 500 Einheiten
Versandbedingung Nass- oder Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Wiedergabetreue (vs. Taq) 300 X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 5 x 500 Reaktionen
Überhang Stumpf
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 20 kb oder weniger