Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase
Amplifikation selbst von schwierigen und GC-reichen Amplikonen mit überragender Genauigkeit (>100X Taq) und minimalen Optimierungsschritten
Marke:  Invitrogen™ 12351050
1150.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15535033
  • 1186.00 € / 500 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA-Polymerase ist eine Proofreading-DNA-Polymerase, die überlegene Genauigkeit mit der bewährten PlatinumTM Heißstart-Technologie für den höchsten Erfolg in der PCR kombiniert. Mit > 100X Taq-Genauigkeit eignet sich die Platinum SuperFi DNA-Polymerase ideal für Klonierungen, Mutagenese und andere Anwendungen, die von höchster Sequenzgenauigkeit profitieren.
  • Fehlerfreie PCR-Produkte aufgrund außergewöhnlicher > 100X Taq-Genauigkeit
  • Hohe Spezifität und höhere Ausbeute mit Platinum Heißstart-Technologie
  • Robuste Amplifikation von schwer zu amplifizierenden Zielmolekülen, einschließlich solcher mit suboptimaler Reinheit oder mit einem GC-Gehalt ˃ 65 %
  • Praktischer Arbeitsablauf mit Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 250 μl Platinum SuperFi DNA-Polymerase (2 E/μl)
• 6x 1,25 ml SuperFi-Puffer (5x)
• 4x 1,25 ml SuperFi GC-Enhancer (5x)
Lagerung bei -5 bis -30 °C.
Platinum SuperFi DNA-Polymerase
500 Einheiten
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Integrierter Heißstart
Stumpf
20 kb oder weniger
Hoch
Schnell
Nass- oder Trockeneis
300 X
500 Reaktionen
Separate Komponenten
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2797979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12351050
Chargennummer2831944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12351050
Chargennummer2846899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number12351050
Chargennummer2846888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number12351050
Chargennummer2846871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number12351050
Name des Produkts
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase > 500 Reaktionen