Learn More
Platin, nominell 50 %, Ruthenium, nominell 25 % auf komplexer Kohlefaserstützung mit großer Oberfläche, HiSPEC™ 12100, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423935
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-6-6
MDL-Nummer MFCD00798552
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis Nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support, HiSPEC™ 12100
Farbe Grau bis Schwarz
Menge 1 g
UN-Nummer UN1325