Learn More
Platin, nominell 40 %, Ruthenium, nominell 20 % auf Kohlenstoffschwarz, HiSPEC10000
Artikelnummer. 11369668
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11369668
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044172.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7440-6-6
Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black acts as a catalyst used on anodes and cathodes in proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) and direct methanol fuel cells (DMFC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-6-7440
MDL-Nummer MFCD00798552
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis Nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black, HiSPEC™ 10000
Farbe Schwarz
Menge 10 g
UN-Nummer UN1325
Physikalische Form Pulver