Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq Green Heißstart-DNA-Polymerase
Artikelnummer. p-8449031
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
2500 Reaktionen
25 Reaktionen
4 x 2500 Reactions
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
100 Reaktionen
10000 Reaktionen
500 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15949082
Marke: Invitrogen™ 14966000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
10 μl Platinum II Taq HS DNA-Polymerase, 1,25 ml 5x Platinum II PCR-Puffer, 1,25 ml Platinum GC Enhancer
Invitrogen™ Platinum™ II Taq Hot-Start-DNA-Polymerase wurde für die universelle Primer-Hybridisierung und schnelle, einfache PCR mit seiner einzigartigen Kombination aus innovativem Puffer, leistungsstarkem Taq und führender Heißstarttechnologie entwickelt.
Invitrogen Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase is designed for universal primer annealing and fast, easy PCR with its unique combination of innovative buffer, high-performance engineered Taq DNA polymerase, and superior hot-start technology.
  • Eine speziell entwickelte Taq DNA-Polymerase mit erhöhter Resistenz gegen Reaktionsinhibitoren, die aus Probenmaterial oder DNA-Reinigungsschritten stammen
  • Die Polymerase weist eine höhere DNA-Syntheserate auf und liefert PCR-Ergebnisse mehr als doppelt so schnell wie andere Taq DNA-Polymerasen.
  • Die firmeneigenen Platinum Taq Antikörper blockieren die Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und dissoziieren nach dem ersten Denaturierungsschritt bei 94 °C.
  • Dieser automatische Heißstart bietet eine erhöhte Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute und ermöglicht gleichzeitig eine Reaktionsvorbereitung bei Raumtemperatur.
  • Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung des Platinum II PCR-Puffers beträgt die Hybridisierungstemperatur für die meisten Primerpaare, die gemäß den allgemeinen Konstruktionsregeln hergestellt wurden, 60 °C.
  • Isostabilisierende Moleküle im Puffer erhöhen die Primer-Template-Duplexstabilität während der Hybridisierung und tragen zu einer verbesserten Spezifität bei, ohne dass die Hybridisierungstemperatur für jedes Primerpaar optimiert werden muss.
  • Mit der Platinum II Taq Hot-Start-DNA-Polymerase können verschiedene PCR-Assays unter Verwendung desselben Protokolls mit universeller Primer-Hybridisierungstemperatur und dem Extensionsschritt, der für das längste zu amplifizierende Fragment ausgewählt wurde, zusammen durchgeführt werden.
  • Die Platinum II Taq Hot-Start-DNA-Polymerase wird mit dem optionalen Platinum GC-Enhancer geliefert, der für die spezifische Amplifikation und verbesserte Ausbeute von GC-reichen Targets entwickelt wurde.
  • Verwenden Sie Platinum II Taq Hot-Start-DNA-Polymerase für die Amplifikation von DNA komplexer Genom-, Virus- und Plasmid-Templates sowie in der RT-PCR.
  • Ideal für Anwendungen wie Genotypisierung, PCR mit hohem Durchsatz oder Proben mit suboptimalem Reinheitsgrad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Taq HS DNA-Polymerase; PCR-Puffer; GC Enhancer Aufbewahrung bei -20 °C
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit 15 s/kb
Exonukleaseaktivität 5' bis 3'
Produktlinie Platinum
Produkttyp Hot-Start DNA-Polymerase
Menge 25 Reaktionen
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genotypisierung
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Anzahl Reaktionen 25 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 5 kb or less