Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Hot Start PCR Master Mix (2X)
Platinum Taq DNA-Polymerase in einem optimierten PCR-Puffer mit Magnesium und dNTPs für bequemes Ansetzen der PCR
Marke: Invitrogen™ 13000012
65.16 EUR gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Platinum Taq DNA-Polymerase in einem optimierten PCR-Puffer mit Magnesium und dNTPs für bequemes Ansetzen der PCR.
Invitrogen™ Platinum Hot-Start PCR Master Mix behält alle Merkmale der Platinum Taq DNA-Polymerase bei: Spezifität, Robustheit und Zuverlässigkeit.Produktmerkmale:
- Hohe Spezifität und erhöhte Ausbeute mit antikörpervermittelter Heißstart-PCR
- Komfortabler Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
- Vielseitige Formulierung für ein breites Spektrum von Amplikons
Platinum Taq DNA-Polymerase ist eine rekombinante Taq DNA-Polymerase, die mit proprietären Antikörpern komplex ist, welche die Enzymaktivität bei Raumtemperatur hemmen und die unspezifische Zielamplifikation bei niedrigeren Temperaturen reduzieren. Die Polymerase wird beim Start der PCR temperaturabhängig (bei 94 °C) aktiviert. Nach der Dissoziation von den Antikörpern gewinnt die Taq DNA-Polymerase ihre volle Aktivität zurück. Ebenso wie bei der Taq DNA-Polymerase besitzt die Platinum Taq DNA-Polymerase eine Template-unabhängige terminale Transferase-Aktivität, durch die ein 3'-Desoxyadenosin an die Produktenden angehängt wird, und eine 5'→3'-Exonuklease-Aktivität (jedoch keine 3'→5'-Exonuklease-Aktivität).
Verwendung von Platinum Hot-Start PCR Master Mix
Der praktische Platinum Hot-Start PCR Master Mix bietet eine gebrauchsfertige Mischung aus DNA-Polymerase, Salzen, Magnesium und dNTPs, wodurch die Anzahl der Pipettierschritte beim Ansetzen der PCR-Reaktion reduziert wird. Sie müssen lediglich eine Vorlage, spezielle Primer und Wasser hinzufügen. Der Platinum Heißstart-PCR Master Mix wird mit einem separaten Fläschchen mit Platinum GC Enhancer geliefert, der für die spezifische Amplifikation und verbesserte Ausbeute von GC-reichen Targets entwickelt wurde. Verwenden Sie Platinum Heißstart-PCR Master Mix in PCR-Anwendungen wie Genotypisierung, Genexpressionsprofilierung und Sequenzierung der nächsten Generation
Spezifikation
Jedes Packung enthält: • 1,25 ml Platinum Hot-Start PCR, 2X Master Mix • 1,25 ml Platinum GC-Enhancer • 1,25 ml Wasser, nukleasefrei Bei -20 °C in einem Gefriergerät ohne Abtauautomatik lagern. |
|
Mittel | |
Standard | |
Hot Start PCR Master Mix | |
Hot-start PCR | |
1X | |
50 Reaktionen | |
SuperMix oder Master Mix | |
DNA |
Tube | |
Platinum Taq DNA-Polymerase | |
Unmarkiert | |
Trockeneis | |
2X | |
Integrierter Heißstart | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.