Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Hot Start PCR Master Mixes (2X)
Platinum Taq DNA-Polymerase in einem optimierten PCR-Puffer mit Magnesium und dNTPs für bequemes Ansetzen der PCR
Marke:  Invitrogen™ 13000014
1360.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15400594
  • 1814.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Platinum Taq DNA-Polymerase in einem optimierten PCR-Puffer mit Magnesium und dNTPs für bequemes Ansetzen der PCR.
Invitrogen™ Platinum Hot-Start PCR Master Mix behält alle Merkmale der Platinum Taq DNA-Polymerase bei: Spezifität, Robustheit und Zuverlässigkeit.
Produktmerkmale:
  • Hohe Spezifität und erhöhte Ausbeute mit antikörpervermittelter Heißstart-PCR
  • Komfortabler Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
  • Vielseitige Formulierung für ein breites Spektrum von Amplikons
Über Platinum Taq DNA-Polymerase
Platinum Taq DNA-Polymerase ist eine rekombinante Taq DNA-Polymerase, die mit proprietären Antikörpern komplex ist, welche die Enzymaktivität bei Raumtemperatur hemmen und die unspezifische Zielamplifikation bei niedrigeren Temperaturen reduzieren. Die Polymerase wird beim Start der PCR temperaturabhängig (bei 94 °C) aktiviert. Nach der Dissoziation von den Antikörpern gewinnt die Taq DNA-Polymerase ihre volle Aktivität zurück. Ebenso wie bei der Taq DNA-Polymerase besitzt die Platinum Taq DNA-Polymerase eine Template-unabhängige terminale Transferase-Aktivität, durch die ein 3'-Desoxyadenosin an die Produktenden angehängt wird, und eine 5'→3'-Exonuklease-Aktivität (jedoch keine 3'→5'-Exonuklease-Aktivität).
Verwendung von Platinum Hot-Start PCR Master Mix
Der praktische Platinum Hot-Start PCR Master Mix bietet eine gebrauchsfertige Mischung aus DNA-Polymerase, Salzen, Magnesium und dNTPs, wodurch die Anzahl der Pipettierschritte beim Ansetzen der PCR-Reaktion reduziert wird. Sie müssen lediglich eine Vorlage, spezielle Primer und Wasser hinzufügen. Der Platinum Heißstart-PCR Master Mix wird mit einem separaten Fläschchen mit Platinum GC Enhancer geliefert, der für die spezifische Amplifikation und verbesserte Ausbeute von GC-reichen Targets entwickelt wurde. Verwenden Sie Platinum Heißstart-PCR Master Mix in PCR-Anwendungen wie Genotypisierung, Genexpressionsprofilierung und Sequenzierung der nächsten Generation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jedes Packung enthält:
• 2 x 12,5 ml Platinum Hot-Start PCR, 2X Master Mix
• 10 ml Platinum GC-Enhancer
• 2 x 12,5 ml Wasser, nukleasefrei
Bei -20 °C in einem Gefriergerät ohne Abtauautomatik lagern.
Mittel
Standard
Hot Start PCR Master Mix
Trockeneis
2X
Integrierter Heißstart
3'-A
5 kb oder weniger
Colorless
Tube
Platinum Taq DNA-Polymerase
Unmarkiert
1000 reactions
Heißstart-PCR
1X
1000 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
DNA