Learn More
Thermo Scientific Chemicals Platin-Verbrennungsschiffchen, Länge 75 mm
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 041216.KS
330.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15466355
  • 331.65 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Wird für die Reinigung der Öffnung und die Vakuumverdampfung verwendet
  • Länge: 75 mm
  • Stärke: 0,05mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verbrennungsschiffchen
75 mm
Je 1
Wird für die Reinigung der Öffnung und die Vakuumverdampfung verwendet
Platin
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Platin-Verbrennungsschiffchen, Länge 75 mm > 1each