Learn More
Platin, 5 % auf Kohlepaste, B501018-5
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum |
Namenshinweis | 5% on carbon paste, B501018-5 |
Farbe | Grau |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 5 g |
Geruch | Odorless |