Learn More
Heidolph instruments Plattformschüttler reziprok Promax 1020 EU .
Promax 1020 ist ein mittelgroßes Modell und hat eine Beladungskapazität von 5 kg. Mit einer Hublänge von 32 mm führt das Modell Promax eine ideale Bewegung für Scheidetrichter aus.
Marke: Heidolph instruments 543-22332-00
1800.25 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.76000kg
Beschreibung
- Schüttler Heidolph Promax 1020 Plattformgröße 290 b x258 t mm, max. Drehzahl 250 U/min, max. Beladung 5 kg, Orbit 32 mm, Hin- und Herschütteln, mit Zeitschaltuhr und Plattform
- Der Promax 1020 ist ein mittelgroßes Modell und hat eine Beladungskapazität von 5 kg.
- Große Auswahl an Zubehör und Klammern für Scheidetrichter erhältlich
- Mit einer Hublänge von 32 mm führt das Modell Promax eine ideale Bewegung für Scheidetrichter aus
- Über die digitale Anzeige kann die variable Drehzahl zwischen 30 und 250 U/min eingestellt und kontinuierlich angepasst werden.
- Dieses Modell ist für das modulare Inkubatorsystem geeignet und wird für Anwendungen empfohlen, die eine variable Temperaturregelung von bis zu 65 °C erfordern.
- Ihre digitale Zeitsteuerung ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb und kann auf Zeiten zwischen 1 und 999 Minuten eingestellt werden.
- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustischer Alarm und der Betrieb wird angehalten.
Spezifikation
8 kg | |
230 V, 50 Hz, 30 W | |
65 °C | |
Plattformschüttler | |
Rutschfeste Gummimatte | |
125 mm | |
8 kg | |
Phasentrennung |
30 bis 250 U/min | |
230 V | |
30 W | |
50 Hz | |
258 mm | |
320 mm | |
Lumineszenz digital | |
999 min |