Learn More
Thermo Scientific™ Platten und Module mit Oberflächen für kovalente Bindungen
BIOPHARMA
Reduzieren Sie die Menge der im Labor verwendeten Reagenzien, indem Sie diese Platten und Module mit kovalenten Bindungsoberflächen verwenden.
642.00 € - 1094.04 €
Spezifikation
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 30
Anzahl pro Packung 5
Plattenblockierung Unspezifiziert
Zielmolekül Peptiden
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Farbe Arbeitsvolumen (metrisch) Produkttyp Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Arbeitsvolumen (metrisch) Produkttyp Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10316872
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
436006
Durchsichtig 100 μl Mikrotiterplatte Kovalente Bindung
889.00 €
30 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10432612
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
436007
Weiß 100 μl Kompakte 96-Well Platte Kovalente Bindung
970.00 €
30 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10052232
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
436008
Schwarz 100 μl Mikrotiterplatte Amin
960.00 €
30 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10062242
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
436009
Clear 50 μl Solid plate 384-Well Amin Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10029152
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
436012
Black 50 μl Solid plate 384-Well Amin Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10432802
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
436013
Durchsichtig 100 μl Mikrotiterplatte Amin
798.00 €
30 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10646083
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
436023
Durchsichtig 100 μl Mikrotiterplatte Amin
773.00 €
30 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10499762
View accessory products missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
478042
Durchsichtig 100 μl Festmodul F8 (x12) im Rahmen Kovalente Bindung
642.00 €
30 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Reduzieren Sie die Menge der im Labor verwendeten Reagenzien mit Thermo Scientific™ Platten und Modulen mit kovalenten Bindungsoberflächen.
Kovalente Oberflächen (Thermo Scientific CovaLink™ und Immobilizer Amino)
  • Minimale Auswaschung
  • Beständig gegen kräftiges Abspülen
  • Eine Beschichtung mit einem geringeren Reagenziengehalt ist unter Umständen möglich
  • Kontrollierte Ausrichtung
Immobilizer ist eine Handelsmarke der Exiqon A/S, Vedbaek, Dänemark. Das Produkt wird unter Lizenz der Exiqon A/S hergestellt und unterliegt der EP 08 20483 sowie ausländischen Anmeldungen und Patenten.
Garantie: 90 Tage
Specifications
Specifications
Polystyrol
5
Peptiden
30
Unspezifiziert
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Immobilizer ist eine Handelsmarke der Exiqon A/S, Vedbaek, Dänemark. Das Produkt wird unter Lizenz der Exiqon A/S hergestellt und unterliegt der EP 08 20483 sowie ausländischen Anmeldungen und Patenten.