Learn More
Thermo Scientific™ Platten und Module mit Oberflächen für Affinitätsbindungen
Reduzieren Sie die Variabilität in der molekularen Orientierungen mit den Thermo Scientific™ Platten und Modulen mit Oberflächen für Affinitätsbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 436020
549.69 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Reduzieren Sie die Variabilität in der molekularen Orientierungen mit den Thermo Scientific™ Platten und Modulen mit Oberflächen für Affinitätsbindungen.
Oberflächen mit Affinitätsbindung (passives Streptavidin und Immobilizer Streptavidin, Nickel-Chelat und Glutathion, BioBind)
- Hochspezifische Bindung
- Definiertere molekulare Orientierung
- Die Immobilizer Oberflächen verbessern das Signal-Rausch-Verhältnis
- Streptavidin-Biotin-Wechselwirkung kann zur Immobilisierung einer Vielzahl von Biomolekülen verwendet werden
Spezifikation
Standard | |
Kolorimetrisch | |
15 Kartons | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
100 μl | |
Streptavidin | |
Runder, flacher Boden (F-Well) | |
1 | |
15/Karton |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Affinity | |
Festmodul F8 (x12) im Rahmen | |
96 | |
Unsteril | |
400 μl | |
15 | |
Unspezifiziert | |
biotinyliert |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.