Learn More
Eppendorf™ Plattenträger für Becher
Artikelnummer. 15684614 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Typ:
Plattenträger für Becher mit großem Fassungsvermögen
Plattenträger für Platten-/Röhrchenbecher
Fassungsvermögen:
6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
7/28 (MTP)\n2/8 (DWP)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15684614
Marke: Eppendorf™ 5920729004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Träger für MTP-, DWP- und PCR-Platten. Erhältlich für Becher mit hoher Kapazität und Platten-/Röhrchenbecher
  • Anzahl der Röhrchen pro Adapter/pro Rotor: 7/28 (MTP)\n2/8 (DWP) oder 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
  • 2/Set.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Plattenträger für Becher mit großem Fassungsvermögen
Zur Verwendung mit (Geräte) für MTP-, DWP-, PCR-Platten
Fassungsvermögen 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado