Learn More
BD Plastipak™ Kunststoff-Spritze mit konzentrischem Luer-Lock
Zur präzisen Dosierung und Visualisierung des Spritzeninhalts. Die BD Medical™ Plastipak™ Kunststoffspritzen mit konzentrischem Luer-Lock-Anschluss werden einzeln auf Sterilität, Pyrogenität und Toxizität getestet.
64.45 € - 95.85 €
Spezifikation
Material | Plastic |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Latexfrei | Ja |
Produkttyp | Spritze mit zentrischem Luer-Lock-Anschluss |
Graduierungen | 1 mL |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10569215
|
BD
300629 |
20 ml |
69.20 €
120 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10109922
|
BD
301229 |
30 ml |
95.85 €
60 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10636531
|
BD
300865 |
50 ml |
64.45 €
60 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Konzentrischer Luer-Lock-Anschluss
- Latexfreier Stopfen
- CE-Kennzeichnung
- Polypropylen
- Steril
- Einmalverwendung
- Ohne Kanüle Kanülen finden Sie in unserem Microlance™ Sortiment von Einmal-Kanülen. Soweit nicht anderweitig angegeben, sind alle Produkte nur zu Forschungszwecken zu verwenden.
Spezifikation
Plastic | |
Ja | |
1 mL | |
Ja |
Durchsichtig | |
Spritze mit zentrischem Luer-Lock-Anschluss | |
Konzentrischer Luer-Lock | |
Steril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Plastipak™ Kunststoff-Spritze mit konzentrischem Luer-Lock