Learn More
Kartell™ Gerade Schlauchanschlüsse aus Polypropylen, mit Verjüngung
Zur geraden Verbindung von Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern.
Marke: Kartell™ 7051100
8.25 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21744" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für den geraden Anschluss von Schlauchleitungen mit unterschiedlichen Durchmessern.
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gerades, sich verjüngendes Schlauchverbindungsstück | |
Autoklavierbar | |
Zur geradlinige Verbindung von Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern | |
3,5mm Bohrung |
6-8 mm | |
Polypropylen | |
10/Packung | |
Gerade |