Learn More
Kartell™ Lamellenstopfen für Einweg-Röhrchen
Die flexiblen Lamellen gewährleisten einen festen Sitz.
Marke: Kartell™ 8830910
17.47 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die flexiblen Lamellen gewährleisten einen festen Sitz.
- Für Röhrchen von 11 bis13 mm oder 15 bis 17 mm
- Erhältlich in zahlreichen Farben zur Codierung
Spezifikation
CE-IVD | |
Polyethylen | |
11- bis 13 mm-Röhrchen |
Gerippter Stöpsel | |
Rot |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30