Learn More
Heathrow Scientific™ Kunststoff-Versandbehälter für Objektträger
Versandbehälter aus naturfarbenem Kunststoff mit einem Fach eignen sich ideal für den sicheren Versand und die Lagerung von Standard-Objektträgern.
Marke: Heathrow Scientific™ 120556
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal für den sicheren Versand und die Lagerung von Mikroskopobjektträgern.
- Polypropylen-Protektoren halten einen Standardobjektträger (25x75 mm und 1x3 Zoll) sicher fest
- Große, einfach zu sichernde Schnappverschlüsse für die sichere Aufbewahrung wertvoller Objektträger
- Naturfarbener Kunststoff zur einfachen Identifizierung und Kennzeichnung
- Einwegbauweise und dennoch robust
Spezifikation
Objektträgerhalter | |
1 Platz | |
Lagerung oder Versand | |
Kunststoff |
Naturfarben | |
3,3 x 1,6 x 0,2 Zoll | |
Standard-Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm bzw. 1 x 3 Zoll) | |
50 Packungen |