missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Filterstoff
Zum Sieben oder zur Präzisionsfilterung biologischer und chemischer Lösungen. Fisherbrand™ Nylon-Filterstoffe, 300 x 300 mm sind in vielen verschiedenen Porengrößen lieferbar.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Betriebstemperatur von -40 ° bis +115 °C
- Ausgezeichnete Kompatibilität mit Alkoholen
- Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
- Anwendungen umfassen Lösungsmittelfiltration und Partikelanalyse
Spezifikation
Nylon | |
Kunststoff | |
300mm | |
70 μm |